Läs mer
TFA Dostmann Digital timer och stoppur
Visa:
LCD-skärm
Beskrivning
Denna digitala timer med stoppur är den perfekta vardagens följeslagare. Det ger dig det perfekta frukostägget, tider dina träningspass eller hjälper dig med tidshantering på jobbet. Med knapparna under displayen kan du snabbt och enkelt ställa in rätt tid. Tack vare det extra höga larmet blir du pålitlig påmind. Timern kan fästas på en mängd olika sätt: med magnet, stativ eller hängare.
- Extra högt larm
- Snabb och enkel tidsinställning
- Med magnet, bordsstativ och upphängningsögla
- Stor, lättläst display
- Max. tidsinställning: 99 min, 50 sek
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Digital timer |
| Tidsintervall | 99 min. 59 sek. |
| Larm | Hörbar |
| Visa | LCD-skärm |
| Batterityp | 1 x 3 V CR2032 |
| Färg | Svart |
| Vikt (metrisk) | 66 g |