Läs mer
Thermo Scientific™ Block, 28 x 10 mm dia.
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Antal platser:
28
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För användning med: Thermo Scientific™ Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller)
- Garanti: 2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 28 x 10 mm dia. blockera |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific™ Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller) |
| Håller | 28 x 10mm |
| Belysning | LED |
| Antal platser | 28 |
| Typ | Block |
| Mått (L x B x H) | 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 tum) |