Läs mer
Thermo Scientific™ Block, 28 x 1,5 ml
Produktkod. 15352195 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal platser:
28
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal platser Förpackningsstorlek
15352195 28 Varje
1 options
Produktkod. 15352195 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88870103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 SEK
    979.38 SEK / Paket med 1
    Save 30.62 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
För användning med:Thermo Scientific™ Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller)
För användning med: Thermo Scientific™ Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller)
  • Garanti: 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 28 x 1,5 ml block
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller)
Håller 28 x 1.5mL
Belysning LED
Antal platser 28
Typ Block
Mått (L x B x H) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 tum)