Läs mer
Thermo Scientific™ Block, 28 x 2,0 ml
Produktkod. 15372195 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal platser:
28
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal platser Förpackningsstorlek
15372195 28 Varje
1 options
Produktkod. 15372195 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88870104
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med:Thermo Scientific™ Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller)
För användning med: Thermo Scientific™ Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller)
  • Garanti: 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 28 x 2,0 ml block
Kapacitet (metrisk) 2 mL
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller)
Håller 28 x 2.0mL
Belysning LED
Antal platser 28
Typ Block
Mått (L x B x H) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 tum)