Läs mer
Thermo Scientific™ Block, 50 mL koniskt rör
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Antal platser:
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För användning med: Thermo Scientific™ Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller)
- Garanti: 2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 50mL koniskt rörblock |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific™ Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller) |
| Håller | 4 x 50 ml konisk |
| Belysning | LED |
| Antal platser | 4 |
| Typ | Block |
| Mått (L x B x H) | 76 x 124 x 113 mm (3 x 4,9 x 4,55 tum) |