Läs mer
Thermo Scientific™ 96-brunnars halv-/helkjolar PCR-plattblock
Produktkod. 15362215 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Antal platser:
96
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15362215
Brand: Thermo Scientific™ 88870121
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med:Thermo Scientific™ Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller)
För användning med: Thermo Scientific™ Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller)
  • Garanti: 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 96-brunnars halv-/helkjolar PCR
Kapacitet (metrisk) 0.2 mL
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller)
Håller 1 x 96 brunnar halv- eller helkjolar PCR-platta
Belysning LED
Antal platser 96
Typ Block
Mått (L x B x H) 76 x 124 x 55 mm (3 x 4,9 x 2,17 tum)