Läs mer
Thermo Scientific™ PT1000 temperatursond
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Öka labbens mångsidighet med Thermo Scientific™ digitala torrbad, som erbjuder en rad konfigurationer med utbytbara modulblock för en mängd olika applikationsbehov. Designad för grundläggande till avancerade applikationer med en maxtemperatur på 130 °C, en timer och finns i 1, 2 och 4 blockstorlekar.
Thermo Scientific digitala torrbad finns i en rad konfigurationer för att rymma 1, 2 och 4 utbytbara modulblock för att rymma en mängd olika kärl och applikationer.
- Digitala kontroller och visning av tid och temperatur
- Avancerad intern temperaturavkännande sond för enastående temperaturnoggrannhet och kontroll
- Exakt temperaturkontroll med PID-krets
- Temperaturkalibrering gör det möjligt att kompensera temperaturen till önskat värde
- Timer tillåter användaren att noggrant övervaka uppvärmningstiden
- Brett utbud av utbytbara värmeblock av aluminiumlegering ger mångsidighet och möjliggör enkel rengöring och desinficering
- Pulverlackerad stålkroppskonstruktion säkerställer hållbarhet
- Inbyggd övertemperaturskyddsanordning garanterar prov- och användarsäkerhet
- Justering av temperaturavvikelse
Användningsområden:
- Provberedning
- Enzymkonservering
- Enzym-substratreaktioner
- DNA-amplifiering
- Elektrofores gel degeneration
- Serumkoagulering
Nödvändigt tillbehör:
- Enheten måste beställas med block(er)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Temperatursond, PT1000 |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific™ Pekskärm torra bad/blockvärmare |
| Belysning | LED |
| Material | Stål |
| Temperaturområde (metriskt) | 130 °C |
| Typ | Torrbad-/blocktermometer |