Läs mer
Thermo Scientific™ Block, 12 x 18 mm dia.
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Antal platser:
12
Beskrivning
För användning med: Thermo Scientific™ Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller)
- Garanti: 2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 12 x 18 mm dia. blockera |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific™ Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller) |
| Håller | 12 x 18mm |
| Belysning | LED |
| Antal platser | 12 |
| Typ | Block |
| Mått (L x B x H) | 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 tum) |