Läs mer
Thermo Scientific™ Block, 1,5 ml och 2,0 ml
Produktkod. 15362205 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal platser:
18
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal platser Förpackningsstorlek
15362205 18 Varje
1 options
Produktkod. 15362205 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88870113
 Begränsad artikel
I lager
För användning med:Thermo Scientific™ Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller)
För användning med: Thermo Scientific™ Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller)
  • Garanti: 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Blandat block, 1,5mL och 2,0mL
Kapacitet (metrisk) 18 x 1.5 mL, 10 x 2 mL
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller)
Håller 18 x 1,5 ml och 10 x 2,0 ml
Belysning LED
Antal platser 18
Typ Block
Mått (L x B x H) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 tum)