Läs mer
WTW™ Digital trippelkanals multiparametersondsats för WTW™ IDS sensorer
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Designad för djupmätningar till 100m och för pH, konduktivitet, DO-mätning |
| Inkluderar | Inbyggd trycksensor, skydd, vikt, skyddslock, bruksanvisning, CD-ROM med programvara, 1,5 m anslutningskabel för AS IDS/1.5, bärväska inklusive SensoLyt™ 900 -P, TetraCon™ 925 -P |
| För användning med (utrustning) | IDS sensorer, SensoLyt™ 900 -P, TetraCon™ 925 -P, FDO™ 925 -P |