Läs mer
TFA Dostmann Digital Triple Timer TRIPLE TIME
Produktkod. 17911322
Change view
Visa:
LCD-skärm
Produktkod. Visa
17911322 LCD-skärm
1 options
Produktkod. 17911322 Leverantör TFA Dostmann Leverantörsnummer 38.2020
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den digitala trippeltimern TRIPLE TIME är inte bara den perfekta vardagens följeslagare, den är också lämplig för professionella applikationer. Denna timer från TFA räknar exakt ner den inställda tiden eller stoppar tiden till sekunden. Du kan övervaka tre mätningar samtidigt och även se tiden.
Denna digitala timer med stoppur är inte bara den perfekta vardagens följeslagare, den är också lämplig för professionella applikationer. Oavsett om du lagar ägg till frukost, färgar hår eller övervakar processer i laboratoriet, räknar denna timer från TFA exakt ner den inställda tiden eller stoppar tiden till sekunden. På dess 3-faldiga display kan du övervaka tre mätningar samtidigt och även se tiden. Med sin praktiska magnet kan du snabbt och enkelt fästa timern på metallytor.
  • 3 timers, samtidig drift möjlig
  • Stoppur
  • Klocka
  • Visa timmar/minuter/sekunder
  • Med monteringsmagnet
Specifikationer
Produkttyp Digital timer
Tidsintervall 19 timmar. 59 min 59 sek
Larm Ljud/visuellt
Visa LCD-skärm
Batterityp 1 x 1,5 V AAA
Färg Vitt
Vikt (metrisk) 76 g