Läs mer
Thermo Scientific™ Digital Tube Rockers
Produktkod. 17358272 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU, Storbritannien, CN-kontakt
Certifikat och efterlevnad:
CE
Produktkod. Pluggtyp Certifikat och efterlevnad
17358272 EU, Storbritannien, CN-kontakt CE
1 options
88882017 (US-kontakt), 88882018 (EU, Storbritannien, CN-kontakt)
Produktkod. 17358272 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88882018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10470.02 SEK
    10093.03 SEK / Paket med 1
    Save 376.99 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
88882017 (US-kontakt), 88882018 (EU, Storbritannien, CN-kontakt)
Digital Tube Rocker är en precisionsstyrd plattformsmixer som rymmer dubbel kapacitet i ett kompakt fotavtryck för jämn gungning och jämn fjädring.
De Thermo Scientific™ Digital Tube Rocker ger jämn omrörning för att blanda prover i provrör. Designad för enhetlig provupphängning med ett kompakt fotavtryck.
  • Digital visning av hastighet och lutningsvinkel
  • Hastighetsområde: 2– 40 rpm
  • Hastighetsnoggrannhet:± 1 rpm
  • Justerbar gungvinkel: 1-48° (± 24° )
  • Vinkelnoggrannhet:± 1°
  • Rörkapacitet:
    • Standard: 16 x 10-20 mm rör / 7 x 22-30 mm rör
    • Dubbelplattform: 30 x 10-20 mm rör / 14 x 22-30 mm rör
  • Dubbelplattform som tillval erbjuder stor rörkapacitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetskontroll noggrannhet ±1 rpm
Hastighetsintervall 2 till 40 rpm
Elektriska krav 100/240 V
Spänning 100/240 V
Amperage 0,1 A
Håller Rör
Rörstorlek 30 mm dia.
Produkttyp Digital Tube Rocker
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Frekvens 50/60 Hz
Material Metall
Mått (D x B x H) Inredning 411 x 144 x 146 mm (16,2 x 5,7 x 5,7 tum)
Mått (L x B x H) 330 x 140 x 12 mm (13 x 5,5 x 0,5 tum)
Fraktvikt (engelska) 9.9 lb.
Fraktvikt (metrisk) 4.5 kg
Vikt (engelska) 7.5 lb.
Vikt (metrisk) 3.4 kg
Controllertyp Digital styrenhet
Modell Digital Tube Rocker
Visa Digital
För användning med (utrustning) 88882158, 88882159, 88882160, diameter 5 mm - 30 mm rör
Fuktighetsområde 20 % till 85 %
Inkluderar Dimple gummimatta 88882159
Motortyp DC-motor
Antal positioner 14
Plattform stil Bricka