Läs mer
Scientific Industries SI™ Digital Vortex-Genie™ 2
Produktkod. 15517345
Change view
Pluggtyp:
CH-kontakt
EU-kontakt
Modell:
SI-A276
SIA256
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp Modell unitSize
15517345 EU-kontakt SIA256 Varje
15537345 CH-kontakt SI-A276 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15517345 Leverantör Scientific Industries SI™ Leverantörsnummer 83041320
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller samma funktioner som Vortex-Genie™ 2 med digital styrning och visning av hastighet och tid. Vetenskapliga industrier SI™ Digital Vortex-Genie™ 2 ger exakt blandningsverkan hela tiden.
  • Digital display ger noggrannhet, reproducerbarhet och repeterbarhet
  • Timer funktion:
    • Peka på: 1 till 99 sek.
    • Handsfree: 1 till 99 min. eller kontinuerligt
  • Kan användas i kylrum och inkubatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 500 till 2850 rpm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Spänning 230 V
Produkttyp Vortex-mixer
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 50 Hz
Djup (metriskt) 165 mm
Höjd (metrisk) 165 mm
Bredd (metrisk) 122 mm
Vikt (metrisk) 4 kg
Modell SIA256
Inkluderar 76 mm plattform, Pop-off-kopp
Driftlägen Peka på, handsfree