Läs mer
Scientific Industries SI™ Digital Vortex-Genie™ 2
Pluggtyp:
CH-kontakt
EU-kontakt
Modell:
SI-A276
SIA256
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Digital display ger noggrannhet, reproducerbarhet och repeterbarhet
- Timer funktion:
- Peka på: 1 till 99 sek.
- Handsfree: 1 till 99 min. eller kontinuerligt
- Kan användas i kylrum och inkubatorer
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighetsintervall | 500 till 2850 rpm |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz |
| Spänning | 230 V |
| Produkttyp | Vortex-mixer |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Frekvens | 50 Hz |
| Djup (metriskt) | 165 mm |
| Höjd (metrisk) | 165 mm |
| Bredd (metrisk) | 122 mm |
| Vikt (metrisk) | 4 kg |
| Visa mer |