Läs mer
Thermo Scientific™ Digital Vortex Mixers
Produktkod. p-7084499 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Pluggtyp:
EU, Storbritannien, CN-kontakt
Spänning:
230 V
Produktkod. 16534622
Brand: Thermo Scientific™ 88882010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Standardpaketet innehåller gummiplattform 88882120
Få exakt och effektiv provblandning
Designad för noggrann hastighetskontroll för kontinuerlig blandning eller pulsering av prover
  • Digital visning av hastighet och tid
  • Kontinuerlig och Touch-lägen
  • Hastighetsområde: 0 till 3000 rpm
  • Exakt hastighetskontroll:± 5 % rpm
  • Snabbinställning till Max rpm:
  • 3 sekunder 1500 rpm (Touch)
  • 6 sekunder 3000 rpm (kontinuerlig)
  • Tidsinställd: upp till 99 minuter
  • 2 timerlägen:
    • Nedräkning för upprepade tester
    • Timer: Kontinuerlig, Tid inställd på 0
  • Olika tillbehör till olika fartyg
Serviceplan
Standard Thermo garantiriktlinje, tillhandahåll reparationsservice och gratis reservdel inom garantin
Certifikat
cCSAus, CE, RoHS
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 0.5 kg
Hastighetsintervall 200 till 3000 rpm
Elektriska krav 100/240 V
Spänning 230 V
Produkttyp Digital Vortex Mixer
Certifikat och efterlevnad cCSAus, CE, Certificate of Analysis (COA), Certificate of Analysis (COA)
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Frekvens 50/60 Hz
Material Gummi, plastplattform
Mått (L x B x H) 8,1 x 5,9 x 5,2 tum. (20,5 x 15,1 x 13,1 cm)
Höjd (engelska) 5,2 tum
Höjd (metrisk) 13.1 cm
Längd (engelska) 8,1 tum
Längd (metrisk) 20.5 cm
Bredd (engelska) 5,9 tum
Bredd (metrisk) 15.1 cm
Fraktvikt (engelska) 14.6 lb.
Fraktvikt (metrisk) 6.6 kg
Modell Digital Vortex Mixer
För användning med (utrustning) Vagga, rotator, mixer
Driftlägen Beröring, kontinuerlig
Timerintervall 1 till 99 min., Kontinuerlig
Garanti och serviceerbjudande 2 år