Läs mer
Fisherbrand™ Digital Vortex Mixer
Produktkod. 15796959 Handla allt Fisherbrand Produkter
Spänning:
230 V
Amperage:
0,13 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15796959
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Innehåller
Inkluderar både kopphuvud och 3 tums huvud med lock. Enheterna levereras med en 72 tum. (183cm), 3-tråds sladd och stickpropp.
Idealisk för applikationer som kräver repeterbara resultat.
Mikroprocessorkontroll bibehåller börvärdet för stark, konsekvent blandningsverkan. Timern kommer att visa förfluten tid eller, när den är programmerad till användardefinierad tidsgräns, stängs enheten av när tiden når noll. Två driftsätt: “Kontinuerlig” läge när du använder tillbehörstillbehör eller“ Röra” läge som aktiverar blandning när du trycker på koppens huvud.
  • LED-displayer för hastighet och tid
  • Kontinuerliga eller peklägen
  • Mikroprocessorkontroller
  • 5 års garanti
Garanti
5 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 4.9 mm
Hastighetsintervall 500 till 3000 rpm
Elektriska krav 230 V, 0,13 A, 135 W
Spänning 230 V
Wattal 135 W
Amperage 0,13 A
Produkttyp Digital Vortex Mixer
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 12.7 cm
Längd (engelska) 8 tum.
Längd (metrisk) 20.2 cm
Bredd (engelska) 4,75 tum.
Bredd (metrisk) 12.1 cm
Fraktvikt (engelska) 10 lb.
Fraktvikt (metrisk) 5.3 kg
Vikt (engelska) 10 lb.
Vikt (metrisk) 4.5 kg
Inkluderar Inkluderar både kopphuvud och 3 tums huvud med lock. Enheterna levereras med en 72 tum. (183cm), 3-tråds sladd och stickpropp.
Garanti och serviceerbjudande 5 års begränsad garanti på delar och arbete.