Läs mer
Fisherbrand™ Digital Vortexer-paket
Produktkod. 30002913 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Bana:
5,8 mm
Produktkod. Bana
30002913 5,8 mm
1 options
Produktkod. 30002913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3455.00 SEK
    2433.19 SEK / Paket med 1
    Save 1021.81 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Digital Vortexer kombinerar digital precision, ergonomisk komfort och hållbar konstruktion, med variabel hastighetskontroll, låg aktiveringskraft, höghastighetsblandning, stabilitet, kemikalieresistens, överensstämmelsecertifieringar och en 5-års garanti.
Digital styrning: ger mer exakta resultat
  • Digitala kontroller förbättrar användarkontrollen för precis mixning
  • En belyst digital display säkerställer noggrannhet, reproducerbarhet och konsekventa resultat
  • Variabel hastighetskontroll erbjuder flexibilitet och exakt kontroll av blandningsintensitet
Ergonomisk: förebygger användartrötthet
  • Minimal aktiveringskraft, stödjer både touchstart och kontinuerlig drift för bekvämlighet
  • Höghastighets virvelkapacitet – upp till 3 600 RPM
  • Flerpositionshuvud möjliggör virveln i vinklar över 90 grader för ökad mångsidighet
Hållbar design: garanterar kvalitet som sparar pengar
  • Enheten är tillverkad av ABS och silikon, motstår vanliga kemikalier och underlättar enkel rengöring
  • Stabil plattform och elastomerfötter säkerställer att enheten håller sig stabil under drift
  • Uppfyller säkerhets- och efterlevnadscertifieringar samtidigt som den erbjuder lägre energiförbrukning
  • 5 års garanti
Operationsdetaljer:
  • Driftlägen: Intermittent (Touch) och Kontinuerlig
  • Hastighetsintervall: 600 till 3 600 RPM, 200 RPM steg
  • Intermittent hastighetsintervall: 600 till 3 600 RPM
  • Kontinuerligt hastighetsområde: 600 till 2 600 RPM
  • Speltid: 0 till 50 timmar
  • Timerintervall: Nedräkning, i minuter och sekunder (Kontinuerligt läge körtid är upp till 50 timmar, Intermittent Mode körtid upp till 1 minut), Uppåträknande körtid är upp till 50 timmar
  • Omloppsbana: 5,8 mm (0,228 tum)
  • Enhetsvikt: 5,4 lbs (2,4 kg)
  • Elektrisk ingång: 100-240 VAC, 2,5A, 50/60 Hz | Utgång: 12 VDC, 3,0A, 36,0W
  • Maximal belastning (kontinuerlig): 250 gram (0,55 lbs)
Kitet innehåller tre huvudtillbehör för kontinuerlig, handsfree virvelrörelse:
  • Huvudtillbehör 1: För upp till (48) 0,2, 0,5, 1,5/2 ml rör eller striprör
  • Huvudtillbehör 2: För (3) 15 ml-rör
  • Huvudtillbehör 3: För (2) 25 eller 50 ml rör
Specifikationer
Bana 5,8 mm
Hastighetsintervall 600 till 3600 rpm
Spänning 100 till 240 V
Produkttyp Vortexer
Färg Blå/grå
Modell Fisherbrand Digital Vortexer
Inkluderar Trehuvudstillbehör