Läs mer
Scientific Industries SI™ Digital Votrtex-Genie™ Puls
Produktkod. 15527365 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Pluggtyp:
CH-kontakt
EU-kontakt
Modell:
SI-P256
SI-P276
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp Modell Förpackningsstorlek
15527365 CH-kontakt SI-P276 Varje
15507365 EU-kontakt SI-P256 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15527365 Leverantör Scientific Industries SI™ Leverantörsnummer 83041257
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6573.00 SEK
    5978.44 SEK / Paket med 1
    Save 594.56 SEK
    9% Av
I lager
Ger pulsering och blandning med högre hastighet för prover som kräver mer aggressiv handling. Scientific Industries SI™ Digital Vortex-Genie™ Puls kan användas med alla Vortex-Genie tillbehör.
  • Sann pulserande action ger fler kollisioner och slumpmässiga rörelser.
  • För applikationer som kräver mer aggressiv handling än standard vortexing.
  • Variabel KÖR/STOPPA tid ger snabb pulsering eller intervallblandning.
  • Fullt programmerbar PÅ och VILA funktionen minskar värmeuppbyggnaden i kärlet, samtidigt som material hålls i suspension.
  • Idealisk för värmekänsliga prover.
  • Digital styrning och visning av hastighet, tid och KÖR/STOPPA tid, för reproducerbarhet och noggrannhet, med sann hastighetsvisning.
  • Använd med alla Vortex-Genie tillbehör.
  • Kan även användas som standard kontinuerlig Vortex mixer.
  • Idealisk för applikationer som re-suspensioner av lyofiliserade material, skapande av lösningar, enzymatiska reaktioner och mycket mer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 500 till 2850 rpm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Spänning 230 V
Pluggtyp CH-kontakt
Frekvens 50 Hz
Djup (metriskt) 165 mm
Höjd (metrisk) 165 mm
Bredd (metrisk) 122 mm
Vikt (metrisk) 4 kg
Modell SI-P276