Läs mer
Thermo Scientific™ Digital rotator, cirkulär rörelse
Produktkod. p-7084496 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Pluggtyp:
EU, Storbritannien, CN-kontakt
Spänning:
230 V
Produktkod. 16504622
Brand: Thermo Scientific™ 88882004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Standardpaketet innehåller gummimatta med gropar 88882101 x 1, gummilist 88882103 (6EA), ersättning för gummirör 88882128 x 2
Få exakt och effektiv provblandning
360° orbital rotator, cirkulär rörelse för effektiv provblandning med exakt hastighetskontroll och enkel vinkeljustering
  • Digital visning av hastighet och tid
  • Hastighetsområde: 5– 120 rpm
  • Lätt justerbar gungvinkel: 1°- 12°
  • Exakt hastighetskontroll:
  • ±1 rpm≤ 30 rpm
  • ±2 rpm > 30 rpm
  • Max belastning upp till 9,8 kg
  • Brickans storlek passar 6 x brunnsplattor
  • Timerintervall: 1 min till 99 timmar 59 min
  • Valfri halkfri gummimatta är utformad för att bära plattor, skålar, kulturflaskor och påsar
Serviceplan
Standard Thermo garantiriktlinje, tillhandahåll reparationsservice och gratis reservdel inom garantin
Certifikat
cCSAus, CE, RoHS
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 9.8 kg
Hastighetskontroll noggrannhet 1 rpm
Hastighetsintervall 5 till 120 rpm
Elektriska krav 100/240 V
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Amperage 0,2 A
Produkttyp Digital rotator, cirkulär rörelse
Bärande kapacitet (engelska) 22 lb.
Certifikat och efterlevnad cCSAus, CE, RoHS
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Temperaturområde (engelska) 41 °F till 104 °F
Frekvens 50/60 Hz
Material Plattform i rostfritt stål
Mått (D x B x H) Inredning 383 x 295 x 224 mm (15,1 x 11,6 x 8,8 tum)
Mått (LxB) Plattform 316 x 276 mm (12,4 x 10,9 tum)
Mått (L x B x H) 487 x 387 x 354 mm (19,2 x 15,2 x 13,9 tum)
Längd (engelska) Plattform 12.4 tum
Längd (metrisk) plattform 316 mm
Bredd (engelska) Plattform 10,9 tum
Bredd (metrisk) Plattform 276 mm
Fraktvikt (engelska) 34.8 lb.
Fraktvikt (metrisk) 15.8 kg
Vikt (engelska) 29.8 lb.
Vikt (metrisk) 13.5 kg
Controllertyp LED
Modell Digital rotator, cirkulär rörelse
Visa LED
För användning med (utrustning) Vagga, rotator, mixer
Fuktighetsområde 20 till 80 %
Plattform stil Bricka
Timerintervall 1 min. till 99:59 timmar.