Läs mer
IKA™ Digital 3D Rocker
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13400587 Handla allt IKA Produkter
Hastighetsintervall:
5 till 80 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13400587
Brand: IKA™ 0004001000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En digital shaker med tredimensionell tumlande rörelse och justerbar hastighet för smidiga, homogena blandningsuppgifter i flaskor, odlingsflaskor, petriskålar och rör.
  • Idealisk för odling av cellkulturer, DANN-extraktioner, distribution av celler och färgning och avfärgning av celler
  • Även med belastnings- och spänningsfluktuationer förblir skakhastigheten konstant
  • En justerbar vinkel säkerställer optimal anpassning till de speciella experimentella förhållandena
  • Timer: nedräkning, justerbar från 1 sekund till 99h 59min
  • Räknare: visning av skaktid
  • Visning av felkod
  • Olika tillbehör möjliggör användning för en mängd olika applikationer
  • Användbar vid 4° till 50 °C i inkubatorer
  • Enkel hantering med pekknappsats
  • Lämplig för kontinuerlig drift
  • Skakdiameter 0° till 15° (vinkel)
  • Hastighetsområde 5 till 80 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gungvinkel 0 till 15°
Bärande kapacitet (metrisk) 2 kg
Hastighetsintervall 5 till 80 rpm
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 50 °C
Wattal 24 W
Amperage 1000 mA
Certifikat och efterlevnad DIN EN 60529
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 330 mm
Höjd (metrisk) 165 mm
Höjd (metrisk) interiör 165 mm
Bredd (metrisk) 280 mm
Modell ROCKER 3D Digital
Visa Felkod, visning av skaktid
Fuktighetsområde 80%
Inkluderar Anti-halk gummimatta
Timerintervall Nedräkning, justerbar från 1 sek. till 99:59 timmar.