Läs mer
Melford Digitonin
Beskrivning
Nonjoniskt tvättmedel som används för att solubilisera membranbundna proteiner.
Nonjoniskt tvättmedel som används för att solubilisera membranbundna proteiner.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 11024-24-1 |
| Molekylformel | C56H92O29 |
| Kvantitet | 1 g |