Läs mer
Digitonin, MedChemExpress
Produktkod. 16493956
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
16493956 25 mg
1 options
Produktkod. 16493956 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN4000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
MedChemExpress Digitonin, a glycoside obtained from Digitalis purpurea, could increase cell permeability by binding to cholesterol molecules and reduce tumor growth. Digitonin is an natural detergent.
Digitonin, a glycoside obtained from Digitalis purpurea, could increase cell permeability by binding to cholesterol molecules and reduce tumor growth. Digitonin is an natural detergent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Digitonin
CAS 11024-24-1
Färg Light Nude
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C56H92O29
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (81.35 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (81.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@@H](C)CO4)([H])[C@@H](O)[C@@]1([H])[C@@](CC[C@]5([H])[C@@]6(C[C@@H](O)[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]7O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]8O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]9O)([H])[C@@H]9O)([H])[C@@H]8O[C@@](O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]%10O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]%11O)O)([H])O[C@@H]%11CO)([H])[C@@H]%10O)O)([H])O[C@@H]7CO)C5)C)([H])[C@]6([H])CC2
Molekylvikt (g/mol) 1229.31
Formel vikt 1229.31
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death