Läs mer
Digitonin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11451531 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451531 200 mg 200mg
11461531 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451531 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215948082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2185.00 SEK
    2079.81 SEK / 200mg
    Save 105.19 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att solubilisera receptorer och permeabilisera cellulära och nukleära membran. Digitonin, MP Biomedicals är ett milt nonjoniskt rengöringsmedel som permeabiliserar plasmamembran av eukaryota celler genom att komplexbinda med membrankolesterol och annat okonjugerat& vara
Digitonin har följande användningsområden:
  • Bestämning av kolesterol
  • Användning av digitonin-permeabiliserade adipocyter för cAMP-studier
  • Solubilisering av membranproteiner
  • Den vattenlösliga formen kan användas för isolering av mitotiska kromosomer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11024-24-1
Molekylformel C56H92O29
Molekylvikt (g/mol) 1229.32
MDL-nummer MFCD00077729
InChI-nyckel UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Synonym digitonin
PubChem CID 102004607
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxi-2-(hydroximetyl)-6-[ 1'R,2R,2'S,3'S,4'R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'S,15'R,16'R,18'S)-5,7',9',13'-tetrametyl-5'-oxaspiro[oxan-2,6'-pentacyklo[1 0,8.0,02,9,04,8,013,18]ikosan]-3',15'-dioloxi]oxan-3-yl]oxi}-5-hydroxi-6-(hydroximetyl)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-t ihydroxioxan-2-yl]oxi}oxan-3-yl]oxi}-3,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-4-yl]oxi}-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
Specifikationer
Fysisk form Vitt pulver
Smältpunkt 230°C to 240°C (decomposition)(literature)
Kvantitet 200 mg
Specifik rotation [α]20/D −54°, c = 2.8 in methanol (Lit.)
Löslighetsinformation Soluble in boiling water (1g/10mL). Heat for 15 minutes at 98°C. Cool and place at 4°C for 3 hrs and filter off any precipitate. Soluble in absolute alcohol (1g/57mL) and 95% alcohol (1g).
Formel vikt 1229.3
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) CriticalMicelle Concentration (CMC) <0.5mM (20–25°C) (Lit.)