missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Digitonin, MP Biomedicals™

Produktkod. p-7083126 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
500mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11451531

Brand: MP Biomedicals 0215948082

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Används för att solubilisera receptorer och permeabilisera cellulära och nukleära membran. Digitonin, MP Biomedicals är ett milt nonjoniskt rengöringsmedel som permeabiliserar plasmamembran av eukaryota celler genom att komplexbinda med membrankolesterol och annat okonjugerat& vara

Digitonin har följande användningsområden:

  • Bestämning av kolesterol
  • Användning av digitonin-permeabiliserade adipocyter för cAMP-studier
  • Solubilisering av membranproteiner
  • Den vattenlösliga formen kan användas för isolering av mitotiska kromosomer
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 11024-24-1
Molekylformel C56H92O29
Molekylvikt (g/mol) 1229.32
MDL-nummer MFCD00077729
InChI-nyckel UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Synonym digitonin
PubChem CID 102004607
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxi-2-(hydroximetyl)-6-[ 1'R,2R,2'S,3'S,4'R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'S,15'R,16'R,18'S)-5,7',9',13'-tetrametyl-5'-oxaspiro[oxan-2,6'-pentacyklo[1 0,8.0,02,9,04,8,013,18]ikosan]-3',15'-dioloxi]oxan-3-yl]oxi}-5-hydroxi-6-(hydroximetyl)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-t ihydroxioxan-2-yl]oxi}oxan-3-yl]oxi}-3,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-4-yl]oxi}-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C

Specifikationer

Fysisk form Vitt pulver
Smältpunkt 230°C to 240°C (decomposition)(literature)
Kvantitet 200 mg
Specifik rotation [α]20/D −54°, c = 2.8 in methanol (Lit.)
Löslighetsinformation Soluble in boiling water (1g/10mL). Heat for 15 minutes at 98°C. Cool and place at 4°C for 3 hrs and filter off any precipitate. Soluble in absolute alcohol (1g/57mL) and 95% alcohol (1g).
Formel vikt 1229.3
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) CriticalMicelle Concentration (CMC) <0.5mM (20–25°C) (Lit.)
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.