Läs mer
Digitonin, MP Biomedicals™
Produktkod. 17861381 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17861381 50 mg -
11471531 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17861381 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215948050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    749.00 SEK
    712.74 SEK / 50mg
    Save 36.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Permeabiliserar plasmamembran av eukaryota celler. Digitonin, MP Biomedicals är ett milt nonjoniskt rengöringsmedel som komplexbinder med membrankolesterol och annat okonjugeratβ -hydroxisteroler. Det används för att solubilisera receptorer och permeabilisera cellulärt
Digitonin har följande användningsområden:
  • Bestämning av kolesterol
  • Användning av digitonin-permeabiliserade adipocyter för cAMP-studier
  • Solubilisering av membranproteiner
  • Den vattenlösliga formen kan användas för isolering av mitotiska kromosomer
Kemiska identifierare
CAS 11024-24-1
Molekylformel C56H92O29
Molekylvikt (g/mol) 1229.32
MDL-nummer MFCD00077729
InChI-nyckel UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Synonym digitonin
PubChem CID 102004607
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxi-2-(hydroximetyl)-6-[ 1'R,2R,2'S,3'S,4'R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'S,15'R,16'R,18'S)-5,7',9',13'-tetrametyl-5'-oxaspiro[oxan-2,6'-pentacyklo[1 0,8.0,02,9,04,8,013,18]ikosan]-3',15'-dioloxi]oxan-3-yl]oxi}-5-hydroxi-6-(hydroximetyl)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-t ihydroxioxan-2-yl]oxi}oxan-3-yl]oxi}-3,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-4-yl]oxi}-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
Specifikationer
Fysisk form Vitt pulver
Smältpunkt 230 °C till 240 °C (dekomposition) (litteratur)
Kvantitet 50 mg
Specifik rotation [α]20/D −54° (c=2,8, metanol) (Lit.)
Löslighetsinformation Löslig i kokande vatten (1g/10 ml). Värm i 15 minuter vid 98 °C. Kyl och placera vid 4 °C i 3 timmar och filtrera bort eventuell utfällning. Löslig i absolut alkohol (1g/57 ml) och 95 % alkohol (1 g).
Formel vikt 1229.3
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) CriticalMicelle Concentration (CMC) <0.5mM (20–25°C) (Lit.)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Digitonin, Water Soluble
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Digitonin