Läs mer
Digitonin
Produktkod. p-111321 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10361531 500 mg Glasflaska 500mg
10668234 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10361531 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 407565000
CAS: 11024-24-1 | C56H92O29 | 1229,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11024-24-1
Molekylformel C56H92O29
Molekylvikt (g/mol) 1229.32
MDL-nummer MFCD00077729
InChI-nyckel UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Synonym digitonin
PubChem CID 102004607
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxi-2-(hydroximetyl)-6-[ 1'R,2R,2'S,3'S,4'R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'S,15'R,16'R,18'S)-5,7',9',13'-tetrametyl-5'-oxaspiro[oxan-2,6'-pentacyklo[1 0,8.0,02,9,04,8,013,18]ikosan]-3',15'-dioloxi]oxan-3-yl]oxi}-5-hydroxi-6-(hydroximetyl)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-t ihydroxioxan-2-yl]oxi}oxan-3-yl]oxi}-3,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-4-yl]oxi}-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Digitonin
Namnnotering Ungefär 50 % (TLC)
Smältpunkt 240,0 °C
Tändningsrester 0,3 % max
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Merck Index 15,318
Specifikt rotationsförhållande −54,00 (20,00 °C c=3,in metanol)
Specifik rotation −54.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i kloroform och eter, 1 grain löses i 57 ml abs. alkohol, i 220 ml 95 % alkohol
Formel vikt 1229.33
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Digitonin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.