missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Digitoxigenin, Mikromol™

Produktkod. 30052290
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052290 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052290 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0336.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Digitoxigenin
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Digitoxigenin
CAS 143-62-4
Analyt- eller komponentnamn Digitoxigenin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C23 H34 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Digitoxigenin, (+)-Digitoxigenin, NSC 407806, Card-20(22)-enolide, 3,14-dihydroxy-, (3beta,5beta)-, 5beta-Card-20(22)-enolide, 3beta,14-dihydroxy- (6CI,7CI,8CI), Delta20:22-3,14,21-Trihydroxynorcholenic acid lactone
InChI formel InChI=1S/C23H34O4/c1-21-8-5-16(24)12-15(21)3-4-19-18(21)6-9-22(2)17(7-10-23(19,22)26)14-11-20(25)27-13-14/h11,15-19,24,26H,3-10,12-13H2,1-2H3/t15-,16+,17-,18+,19-,21+,22-,23+/m1/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5
IUPAC-namn 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2H-furan-5-one
Molekylvikt (g/mol) 374.51
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 374.2457 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.