Läs mer
Diglycerol (Mixture of Isomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diglycerol |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O5/c7-1-5(9)3-11-4-6(10)2-8/h5-10H,1-4H2 |
| Formel vikt | 166.08 |