Läs mer
Diglycidyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diglycidyl Ether |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1(5-3-8-5)7-2-6-4-9-6/h5-6H,1-4H2 |
| Formel vikt | 130.063 |