Läs mer
Diglycidyl Resorcinol Ether (>85%), TRC
Produktkod. 30371356
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30371356 1 mL
1 options
Produktkod. 30371356 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4463431ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Resorcinol diglycidyl ether
CAS 101-90-6
Molekylformel C12 H14 O4
Kvantitet 1 mL
Synonym Oxirane, 2,2'-[1,3-phenylenebis(oxymethylene)]bis-, Benzene, m-bis(2,3-epoxypropoxy)- (6CI,7CI,8CI), 2,2'-[1,3-Phenylenebis(oxymethylene)]bis[oxirane], 1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzene, 1,3-Diglycidyloxybenzene, 1,3-Dihydroxybenzene diglycidyl ether, Diglycidyl resorcinol ether, NSC 76621, Resorcinol bis(2,3-epoxypropyl) ether, Resorcinol diglycidyl ether, Resorcinol glycidyl ether, m-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzene, m-Bis(glycidyloxy)benzene
InChI formel InChI=1S/C12H14O4/c1-2-9(13-5-11-7-15-11)4-10(3-1)14-6-12-8-16-12/h1-4,11-12H,5-8H2
LEDER C(Oc1cccc(OCC2CO2)c1)C3CO3
IUPAC-namn 2-[[3-(oxiran-2-ylmethoxy)phenoxy]methyl]oxirane
Molekylvikt (g/mol) 222.24
Formel vikt 222.0892