Läs mer
Diglykolsyra-2,2,2',2'-d4, CDN
Produktkod. 30318782
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30318782 0.1 g
30312332 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318782 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND57560.1G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diglycolic Acid-D4
CAS 1032504-39-4
Molekylformel C4 H2 D4 O5
Kvantitet 0.1 g
Synonym Acetic-2,2-d2 acid, 2,2'-oxybis- (ACI), 2,2'-Oxybis[acetic-2,2-d2 acid] (ACI), Diglycolic-2,2,2',2'-d4 Acid, Diglycolic Acid-d4, Diglycolic Acid-D4
InChI formel InChI=1 S/C4H6O5/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2
LEDER [2 H]C([2 H])(OC([2 H])([2 H])C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-[karboxy(dideuterio)metoxi]-2,2-dideuterio-ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 138.1121
Formel vikt 138,0466 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet