Läs mer
Diglykolsyra, 98 %
Produktkod. 11480198
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480198 25 g 25g
11490198 100 g 100g
11400208 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23758.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-99-6 | C4H6O5 | 134,09 g/mol
Diglykolsyra användes vid framställningen av nålliknande aragonitpartiklar från vattenhaltiga kalciumnitratlösningar. Det används också vid syntes av N-sammanlänkade imipraminer som visar apoptotisk aktivitet mot maligna celler samt tecken på att bekämpa Burkitts lymfom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Diglykolsyra användes vid framställning av nålliknande aragonitpartiklar från vattenhaltiga kalciumnitratlösningar. Det används också vid syntes av N-sammanlänkade imipraminer som visar apoptotisk aktivitet mot maligna celler samt tecken på att bekämpa Burkitts lymfom.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-99-6
Molekylformel C4H6O5
Molekylvikt (g/mol) 134.09
MDL-nummer MFCD00004309
InChI-nyckel QEVGZEDELICMKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diglycolic acid, 2,2'-oxydiacetic acid, oxydiacetic acid, acetic acid, 2,2'-oxybis, oxybisacetic acid, oxydiethanolic acid, diglycolicacid, bis carboxymethyl ether, oxodiacetic acid, 3-oxapentanedioic acid
PubChem CID 8088
IUPAC-namn 2-(karboximetoxi)ättiksyra
LEDER OC(=O)COCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diglycolic acid
Smältpunkt 140°C to 145°C
Beilstein 1072117
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol.
Formel vikt 134.09
Procent renhet 98%
Kvantitet 25 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.