Läs mer
Diglykolsyra, TRC
Produktkod. 30374585
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30374585 5 g
1 options
Produktkod. 30374585 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4463305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diglycolic Acid
CAS 110-99-6
Molekylformel C4H6O5
Kvantitet 5 g
Synonym 2,2'-Oxybis-Acetic Acid, Oxydi-acetic Acid, Diglycolic Acid, 2,2'-Oxydiacetic Acid, 3-Oxapentane-1,5-dioic Acid, 3-Oxapentanedioic Acid, Bis(carboxymethyl) Ether, NSC 8651, Oxodiacetic Acid, Oxybisacetic Acid, Oxydiacetic Acid, Oxydiethanolic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H6O5/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
LEDER OC(=O)COCC(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 134.09
Formel vikt 134.0215