Läs mer
Diglykolsyraanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11415967
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415967 10 g 10g
11425967 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24498.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4480-83-5 | C4H4O4 | 116.072 g/mol
Diglykolsyraanhydrid används vid framställning av N,N-dietyldiglycollamsaeure genom att reagera med dietylamin. Det är en användbar biokemikalie för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Diglykolsyraanhydrid används vid framställning av N,N-dietyldiglycollamsaeure genom att reagera med dietylamin. Det är en användbar biokemikalie för proteomikforskning.
Löslighet Löslig i
kloroform.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4480-83-5
Molekylformel C4H4O4
Molekylvikt (g/mol) 116.072
MDL-nummer MFCD00006677
InChI-nyckel PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diglycolic anhydride, oxydiacetic anhydride, digylcolicanhydride, 4-maleimidobutyric acid hydrazide hydrochloride, r-1-methyl-2-pyrrolidineethanamine dihydrochloride, diglycolicanhydride, digylcolic anhydride, acetic acid, oxydi-, cyclic anhydride, p-dioxane-2,6-dione, pubchem24315
PubChem CID 78232
IUPAC-namn 1,4-dioxan-2,6-dion
LEDER C1C(=O)OC(=O)CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diglycolic anhydride
Smältpunkt 91°C to 94°C
Kokpunkt 240°C to 241°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 112527
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform.
Formel vikt 116.07
Procent renhet 0.97
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diglycolic anhydride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dioxane-2,6-dione
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.