Läs mer
Diglykolsyraanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10060820 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10060820 25 g Glasflaska 25g
10685912 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10060820 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 114670250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4480-83-5 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4480-83-5
Molekylformel C4H4O4
Molekylvikt (g/mol) 116.07
MDL-nummer MFCD00006677
InChI-nyckel PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diglycolic anhydride, oxydiacetic anhydride, digylcolicanhydride, 4-maleimidobutyric acid hydrazide hydrochloride, r-1-methyl-2-pyrrolidineethanamine dihydrochloride, diglycolicanhydride, digylcolic anhydride, acetic acid, oxydi-, cyclic anhydride, p-dioxane-2,6-dione, pubchem24315
PubChem CID 78232
IUPAC-namn 1,4-dioxan-2,6-dion
LEDER C1C(=O)OC(=O)CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diglycolic anhydride
Namnnotering 0.97
Smältpunkt 90°C to 95°C
Färg Grädde till vitt
Kokpunkt 240°C to 241°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 0.97
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 19, 153
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 116.07
Procent renhet 0.97
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Needles
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diglycolic anhydride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.