Läs mer
Diglycylethylenediamine, Dihydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diglycylethylenediamine, Dihydrochloride Salt |
| CAS | 355115-87-6 |
| Molekylformel | C5 H12 N4 O2 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N4O2.2ClH/c6-3-4(10)8-1-2-9-5(7)11;;/h1-3,6H2,(H,8,10)(H3,7,9,11);2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.NCC(=O)NCCNC(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-amino-N-[2-(carbamoylamino)ethyl]acetamide;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.1 |
| Formel vikt | 232.0494 |