Läs mer
Digoxigenin Monodigitoxoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Digoxigenin Monodigitoxoside |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H44O8/c1-15-26(33)22(30)13-25(36-15)37-18-6-8-27(2)17(11-18)4-5-20-21(27)12-23(31)28(3)19(7-9-29(20,28)34)16-10-24(32)35-14-16/h10,15,17-23,25-26,30-31,33-34H,4-9,11-14H2,1-3H3/t15-,17-,18+,19-,20-,21+,22+,23-,25+,26-,27+,28+,29+/m1/s1 |