missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Digoxigenin, TRC

Produktkod. 30012217
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012217 250 mg
30005033 25 mg
30003748 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012217 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD446570250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1672-46-4
Molekylformel C23 H34 O5
Molekylvikt (g/mol) 390.51
Synonym 3beta,12beta,14-Trihydroxy-5beta-card-20(22)-enolide, Digoxigenin, Digoxin Imp. C (EP), (3β,5β,12β)-3,12,14-Trihydroxycard-20(22)-enolide, 12β-Hydroxydigitoxigenin, 3β,12β,14-Trihydroxycard-20(22)-enolide, 3β-Digoxigenin, Lanadigenin, δ20:22-3β,12β,14,21-Tetrahydroxynorcholenic acid lactone
IUPAC-namn 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3,12,14-trihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2H-furan-5-one
LEDER C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Digoxigenin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C23H34O5/c1-21-7-5-15(24)10-14(21)3-4-17-18(21)11-19(25)22(2)16(6-8-23(17,22)27)13-9-20(26)28-12-13/h9,14-19,24-25,27H,3-8,10-12H2,1-2H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19-,21+,22+,23+/m1/s1
Formel vikt 390.2406
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.