Läs mer
Digoxigenin Tyramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Digoxigenin Tyramide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H56N2O8/c1-37-16-13-29(48-24-35(45)40-18-5-3-4-6-34(44)41-19-15-25-7-10-28(42)11-8-25)21-27(37)9-12-31-32(37)22-33(43)38(2)30(14-17-39(31,38)47)26-20-36(46)49-23-26/h7-8,10-11,20,27,29-33,42-43,47H,3-6,9,12-19,21-24H2,1-2H3,(H,40,45)(H,41,44)/t27-,29+,30-,31-,32+,33-,37+,38+,39+/m1/s1 |
| Formel vikt | 680.4037 |