Läs mer
Digoxin, 95 %
Produktkod. 10460501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10460501 1 g Glasflaska 1g
10862041 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10460501 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 228120010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20830-75-5 | C41H64O14 | 780,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20830-75-5
Molekylformel C41H64O14
Molekylvikt (g/mol) 780.94
MDL-nummer MFCD00003674
InChI-nyckel LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
Synonym digoxin, 12beta-hydroxydigitoxin, digoxine, lanoxin, lanoxicaps, digosin, digossina, digoxina, digoxinum, lanoxicaps tn
PubChem CID 2724385
ChEBI CHEBI:4551
IUPAC-namn 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dioxianhydroxi-4-yl]oxan-4-6-yl] ydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxi-4-hydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxi-12,14-dihydroxi-10,13-dimetyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tet
LEDER CC1C(C(CC(O1)OC2C(OC(CC2O)OC3C(OC(CC3O)OC4CCC5(C(C4)CCC6C5CC(C7(C6(CCC7C8=CC(=O)OC8)O)C)O)C)C)C)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Digoxin
Smältpunkt 248.0°C to 250.0°C
Analysprocentintervall 94% min. (on dried substance) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,3186
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alcohol,pyridine,mixture of,chloroform and alcohol,almost insoluble in ether,acetone,ethylacetate,,chloroform
Formel vikt 780.94
Procent renhet 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Digoxin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Digoxin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.