Läs mer
Digoxin, 95 %
Produktkod. 10862041 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10862041 5 g Glasflaska 5g
10460501 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10862041 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 228120050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20830-75-5 | C41H64O14 | 780,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20830-75-5
Molekylformel C41H64O14
Molekylvikt (g/mol) 780.94
MDL-nummer MFCD00003674
InChI-nyckel LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
Synonym digoxin, 12beta-hydroxydigitoxin, digoxine, lanoxin, lanoxicaps, digosin, digossina, digoxina, digoxinum, lanoxicaps tn
PubChem CID 2724385
ChEBI CHEBI:4551
IUPAC-namn 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dioxianhydroxi-4-yl]oxan-4-6-yl] ydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxi-4-hydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxi-12,14-dihydroxi-10,13-dimetyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tet
LEDER CC1C(C(CC(O1)OC2C(OC(CC2O)OC3C(OC(CC3O)OC4CCC5(C(C4)CCC6C5CC(C7(C6(CCC7C8=CC(=O)OC8)O)C)O)C)C)C)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Digoxin
Smältpunkt 248,0 °C till 250,0 °C
Analysprocentintervall 94% min. (på torkat ämne) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15,3186
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig i utspädd alkohol, pyridin, blandning av kloroform och alkohol, nästan olöslig i eter, aceton, etylacetat, kloroform
Formel vikt 780.94
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.