Läs mer
Digoxin, 96 %
Produktkod. 11456400
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456400 1 g 1g
11466400 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456400 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21902.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.80 SEK
    1278.65 SEK / 1g
    Save 292.15 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20830-75-5 | C41H64O14 | 780,949 g/mol
Digoxin används vid flera hjärtpatologier såsom förmaksflimmer och hjärtsvikt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Digoxin används vid flera hjärtpatologier såsom förmaksflimmer och hjärtsvikt
.
Löslighet Löslig i dimetylsulfoxid
och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20830-75-5
Molekylformel C41H64O14
Molekylvikt (g/mol) 780.949
MDL-nummer MFCD00003674
InChI-nyckel LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
Synonym digoxin, 12beta-hydroxydigitoxin, digoxine, lanoxin, lanoxicaps, digosin, digossina, digoxina, digoxinum, lanoxicaps tn
PubChem CID 2724385
ChEBI CHEBI:4551
IUPAC-namn 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dioxianhydroxi-4-yl]oxan-4-6-yl] ydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxi-4-hydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxi-12,14-dihydroxi-10,13-dimetyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tet
LEDER CC1C(C(CC(O1)OC2C(OC(CC2O)OC3C(OC(CC3O)OC4CCC5(C(C4)CCC6C5CC(C7(C6(CCC7C8=CC(=O)OC8)O)C)O)C)C)C)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Digoxin
Smältpunkt ∼250 °C (dekomposition)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Merck Index 14,3167
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid och metanol.
Formel vikt 780.95
Procent renhet 96%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Digoxin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Digoxin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.