Läs mer
Digoxin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11476400
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476400 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11476400 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21902.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 20830-75-5 | C41H64O14 | 780,95 g/mol
Digoxin används vid flera hjärtpatologier såsom förmaksflimmer och hjärtsvikt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Digoxin används vid flera hjärtpatologier såsom förmaksflimmer och hjärtsvikt
.
Löslighet Löslig i dimetylsulfoxid
och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Digoxin
CAS 20830-75-5
Smältpunkt ∼250 °C (dekomposition)
Molekylformel C41H64O14
MDL-nummer MFCD00003674
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Merck Index 14,3167
Synonym digoxin, 12 beta-hydroxydigitoxin, digoxine, lanoxin, lanoxicaps
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid och metanol.
InChI-nyckel LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
LEDER C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]1[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@H](CC[C@@H]5[C@@H]4C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]54O)C4=CC(=O)OC4)C3)O[C@@H]2C)O[C@@H]1C
IUPAC-namn 4-[(1R,3aS,3bR,5aR,7S,9aS,9bS,11R,11aS)-7-{[(2R,4S,5S,6R)-5-{[(2S,4S,5S,6R )-5-{[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxi}-4-hydroxi-6-metyl oxan-2-yl]oxi}-4-hydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxi}-3a,11-dihydroxi-9a,lla-dimetyl-hexadekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-1-yl]-2,5-dihydrofuran-2-on
Molekylvikt (g/mol) 780.95
PubChem CID 2724385
ChEBI CHEBI:4551
Formel vikt 780.95
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.