Läs mer
R&D Systems™ Digoxin
Produktkod. 18702624
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18702624 50 mg
1 options
Produktkod. 18702624 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 4583/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1014.62 SEK
    899.85 SEK / 50mg
    Save 114.77 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Na+/K+ ATPase inhibitor
Inhibits membrane-bound α-subunits of the Na+/K+ ATPase pump in myocytes. Increases RGS2 protein levels in primary vascular smooth muscle cells through an Na+/K+ ATPase pump-dependent mechanism. Also exhibits anti-MERS-CoV activity in Vero cells in vitro (IC50 = 0.17 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Digoxin
CAS 20830-75-5
Kvantitet 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C41H64O14
Formel vikt 780.94
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 780.949