Läs mer
Digoxin, Lipomed
Produktkod. 30462813
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462813 10 mg
1 options
Produktkod. 30462813 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMDOX192110
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Digoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Digoxin
CAS 20830-75-5
Analyt- eller komponentnamn Digoxin
Molekylformel C41 H64 O14
Synonym Digoxin (8 CI), Cardigox, Cardiogoxin, Cardioxin, Cardixin, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER O[C@@]12 [C@@](C)([C@H](CC1)C3=CC(=O)OC3)[C@H](O)C[C@]4([C@]2(CC[C@]5([C@]4(C)CC[C@H](O[C@H]6 C[C@H](O)[C@H](O[C@H]7 C[C@H](O)[C@H](O[C@H]8 C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O8)[C@@H](C)O7)[C@@H](C)O6)C5)[H])[H])[H]
IUPAC-namn 3-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S,17 R)-3-[(2 R,4 S,5 S,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 S,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 S,6 R)-4,5-dihydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimetyl-1,2,3,4,5,6,7,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradekahydrocyklopenta[a]fenantren-17-yl]-2 H-furan-5-one
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 780.94
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 780,4296 g/mol