Läs mer
Digoxin, Mikromol™
Produktkod. 18063810
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18063810 250 mg
1 options
Produktkod. 18063810 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0212.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Digoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Digoxin
CAS 20830-75-5
Analyt- eller komponentnamn Digoxin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C41 H64 O14
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Digoxin (8CI), Cardigox, Cardiogoxin, Cardioxin, Cardixin, Cardoxin, Chloroformic digitalin, Coragoxine, Cordioxil, Davoxin, Digacin, Digicor, Digitek, Digomal, Digon, Digosin, Digoxin Nativelle, Digoxine, Dilanacin, Dixina, Dokim, Dynamos, Eudigox, Fargoxin, Grexin, Homolle's digitalin, Lanacordin, Lanacrist, Lanicor, Lanikor, Lanocardin, Lanorale, Lanoxicaps, Lanoxin, Lanoxin PG, Lenoxicaps, Lenoxin, Longdigox, Mapluxin, NSC 95100, Natigoxin, NeoDioxanin, Novodigal-Amp., Purgoxin, Rougoxin, Stillacor, Toloxin, Vanoxin, Card-20(22)-enolide, 3-[(O-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxy-, (3beta,5beta,12beta)-, Digitoxin, 12beta-hydroxy- (6CI), (3beta,5beta,12beta)-3-[(O-2,6-Dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolide, 12beta-Hydroxydigitoxin, Digitoxin, 12β-hydroxy- (6CI), (3β,5β,12β)-3-[(O-2,6-Dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolide, 12β-Hydroxydigitoxin, 4-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S)-3-[(2S,4S,5R,6R)-5-[(2S,4S,5R,6R)-5-[ (2S,4S,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[ a]phenanthren-17-yl]-5H-furan-2-one
InChI formel InChI=1S/C41H64O14/c1-19-36(47)28(42)15-34(50-19)54-38-21(3)52-35(17-30(38)44)55-37-20(2)51-33(16-29(37)43)53-24-8-10-39(4)23(13-24)6-7-26-27(39)14-31(45)40(5)25(9-11-41(26,40)48)22-12-32(46)49-18-22/h12,19-21,23-31,33-38,42-45,47-48H,6-11,13-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+/m1/s1
LEDER O[C@@]12[C@@](C)([C@H](CC1)C3=CC(=O)OC3)[C@H](O)C[C@]4([C@]2(CC[C@]5([C@]4(C)CC[C@H](O[C@H]6C[C@H](O)[C@H](O[C@H]7C[C@H](O)[C@H](O[C@H]8C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O8)[C@@H](C)O7)[C@@H](C)O6)C5)[H])[H])[H]
IUPAC-namn 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimetyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradekahydrocyklopenta[a]fenantren-17-yl]-2H-furan-5-one
Molekylvikt (g/mol) 780.94
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 780,4296 g/mol