Läs mer
Digoxin, TRC
Produktkod. 30383078
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30383078 500 mg
1 options
Produktkod. 30383078 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD446575500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Digoxin
CAS 20830-75-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C41 H64 O14
Kvantitet 500 mg
Synonym Digitoxin, 12β-hydroxy- (6CI), Digoxin (8CI), (3β,5β,12β)-3-[(O-2,6-Dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1-4)-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1-4)-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolide, 12β-Hydroxydigitoxin, Cardigox, Cardiogoxin, Cardioxin, Cardixin, Cardoxin, Chloroformic digitalin, Coragoxine, Cordioxil, Davoxin, Digacin, Digicor, Digitek, Digomal, Digon, Digosin, Digoxin Nativelle, Digoxine, Dilanacin, Dixina, Dokim, Dynamos, Eudigox, Fargoxin, Grexin, Homolle's digitalin, Lanacordin, Lanacrist, Lanicor, Lanikor, Lanocardin, Lanorale, Lanoxicaps, Lanoxin, Lanoxin PG, Lenoxicaps, Lenoxin, Longdigox, Mapluxin, NSC 95100, Natigoxin, NeoDioxanin, Novodigal-Amp., Purgoxin, Rougoxin, Stillacor, Toloxin, Vanoxin
InChI formel InChI=1S/C41H64O14/c1-19-36(47)28(42)15-34(50-19)54-38-21(3)52-35(17-30(38)44)55-37-20(2)51-33(16-29(37)43)53-24-8-10-39(4)23(13-24)6-7-26-27(39)14-31(45)40(5)25(9-11-41(26,40)48)22-12-32(46)49-18-22/h12,19-21,23-31,33-38,42-45,47-48H,6-11,13-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+/m1/s1
LEDER C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]3[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@H](CC[C@@H]6[C@@H]5C[C@@H](O)[C@]7(C)[C@H](CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4)O[C@@H]3C)O[C@@H]2C
IUPAC-namn 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimetyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradekahydrocyklopenta[a]fenantren-17-yl]-2H-furan-5-one
Molekylvikt (g/mol) 780.94
Formel vikt 780.4296