Läs mer
Diheptyltindiklor, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Di-n-heptyltin-dichloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C7H15.2ClH.Sn/c2*1-3-5-7-6-4-2;;;/h2*1,3-7H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 388.0747 |