missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dihexylamine, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15840981
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15840981 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15840981 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8204650100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    859.00 SEK
    806.00 SEK / 100ml
    Save 53.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 143-16-8
Smältpunkt 3°C
Densitet 0.79 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 236°C/1013 mbar
Molekylformel CH3(CH2)5NH(CH2)5CH3
MDL-nummer MFCD00009521
Kvantitet 100 mL
Synonym Dihexylamine, Dihexylamine
Molekylvikt (g/mol) 185.35
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.