Läs mer
Dihexylammoniumacetat, 0,5 M lösning i H2O, för jonparkromatografi, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihexylammonium acetate |
| CAS | 366793-17-1 |
| Molekylformel | C12H27N . C2H4O2 |
| Kvantitet | 10 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27N.C2H4O2/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2;1-2(3)4/h13H,3-12H2,1-2H3;1H3,(H,3,4) |
| LEDER | CCCCCCNCCCCCC.CC(=O)O |
| IUPAC-namn | ättiksyra; N-hexylhexan-1-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.4 |
| Formel vikt | 245.2355 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.5 M |